Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 522.00 |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
178
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity (predicted by homology)
yeast (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
17 kDa
L′istone H3 (UniProt: P61830) nei lieviti è codificato dal gene HHT1 (conosciuto anche come YBR010W, YBR0201, HHT2, SIN2, YNL031C, N2749) (Gene ID: 852295). L'istone H3 è un componente fondamentale del nucleosoma. I nucleosomi avvolgono e compattano il DNA in cromatina, limitandone l'accessibilità agli apparati cellulari che richiedono il DNA come stampo. L'istone H3 può subire diverse modificazioni post-traduzionali che attivano o reprimono l'espressione genica. Può essere mono-, di- o trimetilato. È stato dimostrato che l'istone H3 (H3K27) trimetilato è strettamente associato ai promotori genici inattivi, mentre l'H3K27 monometilato ai promotori attivi. L'H3K27 dimetilato ha un pattern di distribuzione simile all'H3K27. L'istone H3 può anche subire l'acetilazione a livello delle Lys9, 14, 18, 23, 27 e 56. La sua acetilazione porta all′attivazione della trascrizione. L'acetilazione dell'istone determina l'apertura della cromatina, poiché gli istoni acetilati non possono impacchettarsi bene tra loro come gli istoni deacetilati. L′istone H3 acetilato (H3K27ac) è un importante segno di amplificazione che consente di distinguere tra enhancer attivi e poised; i geni enhancer prossimali che non presentano un arricchimento di H3K27ac mostrano livelli di espressione inferiori rispetto alla media dei geni enhancer prossimali. È stato dimostrato che la quantità di H3K27ac diminuisce gradualmente dal primissimo stadio pronucleare fino allo stadio a 8 cellule, corrispondente alla maggiore attivazione del genoma embrionale (EGA). La successiva riacetilazione di H3K27, che avviene a partire dallo stadio di morula, accompagna la prima specificazione del lignaggio cellulare negli embrioni FIV. Nella Drosophila, H3K27ac è presente ad alti livelli nei primi stadi embrionali e diminuisce dopo 4 ore, mentre aumenta il livello di H3K27 trimetilato. (Rif.: Creyghton, MP et al. ( ). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107(50); 21931-21936; Tie, F et al (2009). Dvelopment 136 (18); 3131-3141).
Immunogen
Epitopo: Lys27
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente a 11 amminoacidi della regione N-terminale dell′istone H3 umano acetilato sulla Lisina 27.
Application
Saggio di ChIP-seq: L′immunoprecipitazione della cromatina è stata ottenuta con il kit Magna ChIP HiSens (N° Cat. 17-10460), 2 µL di anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys27) (N° Cat. 07-360), 20 µL di sferette con Proteina A/G e cromatina trattata con formaldeide (crosslinked) ottenuta da 1e6 cellule HeLa, seguita da purificazione del DNA su sferette magnetiche. Le librerie sono state preparate da campioni di DNA input e ChIP usando protocolli standard con adattatori Illumina contrassegnati da codici a barre e analizzati nello strumento Illumina HiSeq. Gli oltre 14 milioni di letture contenute nei file FastQ del sequenziatore sono state mappate usando il sistema di allineamento Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) dopo rimozione dei tag con TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). I picchi sono stati identificati con il software MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), con picchi e letture visualizzati come track personalizzato nel Genome Browser dell′UCSC (http://genome.ucsc.edu) da file nei formati BigWig e BED. I picchi più alti identificati nel set di dati 07-360, corrispondenti al 25% dei campioni, erano sovrapponibili al 96% ai picchi identificati nel track H3K27Ac BROAD Histone di ENCODE per la linea cellulare HeLa S3.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys27), è un anticorpo policlonale di coniglio che permette la rivelazione dell'istone H3 acetilato sulla Lisina 27. Conosciuto anche come anti-H3K27ac, questo anticorpo è oggetto di pubblicazioni su riviste soggette a "peer review”; è convalidato per scopi di ChIP, ChIP-seq, WB, DB, Mplex e la sua specificità è stata verificata mediante dot blot (DB).
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Istoni
Biochem/physiol Actions
Riconosce l′istone H3 acetilato sulla lisina 27.
Physical form
Antisiero policlonale di coniglio con azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 30%.
Non purificato
Preparation Note
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Controllo
Proteine estratte in acido da cellule HeLa trattate con butirrato di sodio
Proteine estratte in acido da cellule HeLa trattate con butirrato di sodio
Valutata mediante Western blotting su estratto acido di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio 5 mM.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:5.000 ha permesso di rivelare l′acetil-istone H3 (Lys27) in estratto acido di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio 5 mM.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:5.000 ha permesso di rivelare l′acetil-istone H3 (Lys27) in estratto acido di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio 5 mM.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?