Vai a
04-858
Anticorpo anti-istone H4, pan, monoclonale di coniglio
culture supernatant, clone 62-141-13, Upstate®
Sinonimo/i:
H4, Histone H4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 529.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
62-141-13, monoclonal
Application:
ChIP, WB, multiplexing
Citations:
41
CHF 529.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1000
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
62-141-13, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
10 kDa
Questo anticorpo riconosce l'istone H4 indipendentemente dalla presenza di modificazioni post-traduzionali.
Immunogen
Epitopo: a.a. 25-28
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 17-28 dell'istone H4. L'epitopo è stato mappato sui residui 25-28
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoblotting:
una diluizione 1:100,000 di un precedente lotto ha rilevato l′istone H4 ricombinante non modificato (N. Cat. 14-412) e l′istone H4 in estratti acidi di cellule HeLa non trattate/trattate con butirrato di sodio (iperacetilate) o colcemid (iperfosforilate) (Figura B).
Immunoprecipitazione della cromatina:
un laboratorio indipendente ha utilizzato un lotto precedente di questo anticorpo per saggi di immunoprecipitazione della cromatina (Issac, C., 2006).
Multiplexing:
diluizioni seriali di un lotto precedente sono state incubate con peptidi istonici, inclusi diversi peptidi non modificati contenenti l'estremità N terminale dell'istone H4 coniugati con microsfere Luminex® L'anticorpo ha riconosciuto sia i peptidi modificati che quelli non modificati.
L′anticorpo anti-istone H4 (pan) è un anticorpo monoclonale di coniglio per il rilevamento dell'istone H4, validato per l′uso in saggi ChIP, WB & Mplex.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Biochem/physiol Actions
Riconosce l′istone H4.
Physical form
Surnatante da coltura con azoturo di sodio allo 0;05%.
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Analysis Note
Controllo
Istone H4 ricombinante (N.Cat. 14-412) o estratto acido di cellule HeLa.
Testato di routine mediante immunoblotting utilizzando un estratto acido di cellule HeLa.
Other Notes
Sostituisce: 05-858
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corporation
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
05-85805-858R07-328
clone
62-141-13, monoclonal
clone
62-141-13, monoclonal
clone
62-10C-2, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
species reactivity
human
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1