05-1470
Anti-Raptor Antibody, clone 1H6.2
clone 1H6.2, from mouse
Sinonimo/i:
P150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPTOR(57521)
mouse ... Rptor(74370)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: 20 µg from a previous lot immunoprecipitated Raptor in HEK293 cell lysate.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Raptor on 10 µg of HEK 293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK 293 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1