Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
05-636
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti fosfo-istone H2A.X (Ser139), colone JBW301
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Clone
JBW301, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer139)
Descrizione generale
L'istone H2A è una delle 5 principali proteine​istoniche coinvolte nella struttura della cromatina delle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N terminale, H2A è coinvolto nella struttura dei nucleosomi che si organizzano nella classica struttura di ′filo a collana di perle′
Specificità
Anticorpo anti-fosfo-istone H2A.X (Ser139), clone JBW301, riconosce l′istone H2A.X fosforilato in Ser139.
Immunogeno
peptide (C-KATQA[pS]QEY) corrispondente agli amino acidi 134-142 dell′istone H2A.X umano
Applicazioni
Ulteriori applicazioni riportate in letteratura:
analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo è stato utilizzato per identificare l'istone H2A.X (pSer139) in sezioni di tessuto polmonare di topi RNF168-WT e RNF 168-SA/SEKI (conservate in paraffina). (Xe, X., et al. (2015) Nat. Cell Biol. 20 (3); 320-331).
Chromatin Immunoprecipitation, see Meier, Andreas, et al. EMBO J., 26: 2707-18 (2007) nella scheda delle informazioni tecniche.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anti-fosfo-istone H2A.X (Ser139), clone JBW301 è un anticorpo monoclonale di topo ampiamente riportato in letteratura e validato in ChIP, ICC, IF, WB. Questo mAb purificato è altamente specifico per il fosfo-istone H2A.X (Ser139) noto anche come H2AXS139p.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Qualità
Analisi mediante immunoblot: questo anticorpo, utilizzato alla concentrazione 0,05-1 μg/mL, ha rilevato l'istone fosforilato H2A.X (Ser139) in lisati istonici estratti con acido da cellule Jurkat trattate con staurosporina 0,5 μM (n. di catalogo 19-123).
Immunocitochimica: questo anticorpo, utilizzato a 2 μg/mL, di ha rilevato l'istone fosforilato H2A.X in cellule HeLa trattate con 0,5 μM di staurosporina per 4-6 ore.
Descrizione del bersaglio
17 kDa
Linkage
Rimpiazza: MABE205
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata per immunoaffinità in tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, sodio azide 0,05% come conservante.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a 2-8°C. Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato centrifugare la fiala originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
estratti cellulari di cellule 293 trattate con UV, estratti cellulari di cellule Hela trattate con UV, tessuto di tumore mammario.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of Ku80 deficiency on mutation frequencies and spectra at a LacZ reporter locus in mouse tissues and cells.
Busuttil, RA; Mu?oz, DP; Garcia, AM; Rodier, F; Kim, WH; Suh, Y; Hasty, P; Campisi, J; Vijg, J
Testing null
Unsuitability of lymphoblastoid cell lines as surrogate of cryopreserved isolated lymphocytes for the analysis of DNA double-strand break repair activity.
Zijno, Andrea, et al.
Mutation Research, 684, 98-105 (2010)
Irene V Bijnsdorp et al.
Cancer science, 101(2), 440-447 (2009-11-06)
The pyrimidine trifluorothymidine (TFT) inhibits thymidylate synthase (TS) and can be incorporated into the DNA. TFT, as part of TAS-102, is clinically evaluated in phase II studies as an oral chemotherapeutic agent. Erlotinib is a tyrosine kinase inhibitor of the
Incomplete nuclear transformation of human spermatozoa in oligo-astheno-teratospermia: characterization by indirect immunofluorescence of chromatin and thiol status.
Ramos, L; van der Heijden, GW; Derijck, A; Berden, JH; Kremer, JA; van der Vlag, J; de Boer, P
Human Reproduction null
DNA interaction and dual topoisomerase I and II inhibition properties of the anti-tumor drug prodigiosin.
Montaner, B; Castillo-Avila, W; Martinell, M; Ollinger, R; Aymami, J; Giralt, E; Perez-Tomas, R
Toxicological Sciences null
Articoli
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.