Documenti fondamentali
MAB3890
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PPAR α
ascites fluid, Chemicon®
Sinonimo/i:
PPAR alpha
Scegli un formato
100 μL
CHF 421.00
CHF 421.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 421.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 421.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPARA(5465)
Descrizione generale
I recettori attivati dai proliferatori dei perossisomi (PPAR) sono recettori ormonali nucleari attivabili da diversi tipi di composti, inclusi i fibrati, i tiazolidinedioni, le prostaglandine e gli acidi grassi. Sono stati descritti tre sottotipi di PPAR: PPARα, PPARβ (chiamato anche PPARδ) e PPARγ. I PPAR promuovono la trascrizione attraverso la formazione di eterodimeri insieme ai membri della famiglia del recettore X dell'acido retinoico (RXR) (un tipo di recettore steroideo) e legandosi a motivi di DNA specifici chiamati elementi di risposta a PPAR (PPRE). PPARα è abbondante negli epatociti primari, dove regola l'espressione delle proteine implicate nel metabolismo degli acidi grassi. PPARβ è il sottotipo più ampiamente distribuito e spesso è espresso a livelli elevati. PPARγ è presente prevalentemente nel tessuto adiposo, dove svolge un ruolo cruciale nel regolare la differenziazione degli adipociti.
Specificità
Reagisce con il recettore alfa attivato dai proliferatori dei perossisomi (PPARalfa). Nessuna reattività crociata con PPARbeta o PPARgamma.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 18-34 della proteina PPARalfa di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-PPAR α (anticorpo monoclonale di topo) è convalidato per l′uso nei saggi di ELISA, WB e ICC per la rivelazione della proteina PPAR alfa, nota anche come recettore α attivato dai proliferatori dei perossisomi.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Western blotting: 1:500-1:5.000
Immunocitochimica: 1:500-1:5.000
ELISA: 1:500-1:5.000
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Stato fisico
Liquido ascitico. Liquido. Non contiene conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule 3T3 intere
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Hao-Yu Liu et al.
Frontiers in nutrition, 8, 711398-711398 (2021-11-02)
Scope: Disruptions of circadian rhythm cause metabolic disorders and are closely related to dietary factors. In this study, we investigated the interplays between the dietary conjugated linoleic acid (CLA)-induced hepatic steatosis and the circadian clock regulation, in association with lipid
Demin Cai et al.
Journal of cellular physiology, 236(6), 4387-4402 (2020-11-14)
Nonalcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) is the result of imbalances in hepatic lipid partitioning and is linked to dietary factors. We demonstrate that conjugated linoleic acid (CLA) when given to mice as a dietary supplement, induced an enlarged liver, hepatic steatosis, and increased
Anthony R Soltis et al.
Scientific reports, 7(1), 174-174 (2017-03-12)
Diet plays a crucial role in shaping human health and disease. Diets promoting obesity and insulin resistance can lead to severe metabolic diseases, while calorie-restricted (CR) diets can improve health and extend lifespan. In this work, we fed mice either
Malin Tordis Meyer et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Salivary gland cancers are rare but aggressive tumors that have poor prognosis and lack effective cure. Of those, parotid tumors constitute the majority. Functioning as metabolic machinery contributing to cellular redox balance, peroxisomes have emerged as crucial players in tumorigenesis.
Bo Li et al.
Journal of molecular endocrinology, 53(3), 393-403 (2014-10-15)
The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), a condition characterized by an excessive accumulation of triglycerides (TGs) in hepatocytes, has dramatically increased globally during recent decades. MicroRNAs (miRs) have been suggested to play crucial roles in many complex diseases