Documenti
L060005
Sigma-Aldrich
Oxidizer
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Concentrazione
5-9 mmol/L iodine (titration)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17.0 °C - closed cup