I22900
1,2-O-Isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
Sinonimo/i:
Monoacetone glucose
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −13°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
159-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H]2O1
InChI
1S/C9H16O6/c1-9(2)14-7-5(12)6(4(11)3-10)13-8(7)15-9/h4-8,10-12H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
BGGCXQKYCBBHAH-OZRXBMAMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3