296368
1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
99%
Sinonimo/i:
1,2-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-xylofuranose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.19
Beilstein:
81520
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D −19.2°, c = 1 in H2O
P. ebollizione
112-114 °C/0.06 mmHg (lit.)
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Arie Gruzman et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(24), 8096-8108 (2008-12-04)
Type 2 diabetes mellitus has reached epidemic proportions; therefore, the search for novel antihyperglycemic drugs is intense. We have discovered that D-xylose increases the rate of glucose transport in a non-insulin-dependent manner in rat and human myotubes in vitro. Due