Documenti fondamentali
705330
Sigma-Aldrich
Spermine-(butyl-d8) tetrahydrochloride
97 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine-d8(butane-d8) tetrahydrochloride
Scegli un formato
5 MG
CHF 421.00
10 MG
CHF 764.00
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 421.00
10 MG
CHF 764.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D8H18N4· 4HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
310-311 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)