Documenti fondamentali
709891
Sigma-Aldrich
Spermidine-(butyl-d8) trihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated spermidine trihydrochloride, N-·(3-·Aminopropyl)·-1,4-·butane-d8-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butane-d8-diamine trihydrochloride
Scegli un formato
5 MG
CHF 770.00
10 MG
CHF 1’370.00
CHF 770.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 770.00
10 MG
CHF 1’370.00
About This Item
Formula condensata:
NH2(CH2)3NH(CD2)4NH2⋅3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 770.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
257-259 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1D2,2D2,4D2,6D2;;;
LCNBIHVSOPXFMR-BQVYHINQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)