D3511
trans-4,5-di-idrossi-1,2-ditiano
≥99%
Sinonimo/i:
trans-1,2-ditiano-4,5-diolo, DTT ossidato
Saggio
≥99%
Stato
powder
Punteggio alternativa più verde
old score: 9
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
130-132 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1CSSC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
YPGMOWHXEQDBBV-QWWZWVQMSA-N
Descrizione generale
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)