Vai a
242551
1,5-Pentanedithiol
96%
Sinonimo/i:
Pentamethylene dimercaptan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 73.00
CHF 54.75
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HS(CH2)5SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-194-9
Beilstein/REAXYS Number:
1732335
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
CHF 54.75
Prezzo di listinoCHF 73.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
SCCCCCS
InChI
1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Pentanedithiol was used as a cross-linker in the preparation of colloidal Au/Ag multilayer films. It was also used as derivatization reagent in determination of organoarsenic compounds in fish by GC-MS analysis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D79004662496144991
description
96%
description
98%
description
96%
description
97%
assay
96%
assay
98%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
mp
-
mp
19-23 °C
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)