467154
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-Boc-L-cysteine methyl ester
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester, 97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
214 °C (lit.)
Densità
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1
NJGIAKIPSDCYAC-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?