M9768
Cysteamine
~95%
Sinonimo/i:
β-Mercaptoethylamine, 2-Aminoethanethiol, 2-Mercaptoethylamine, Decarboxycysteine, MEA, Thioethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~95%
Livello qualitativo
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?