Documenti fondamentali
A96207
Sigma-Aldrich
mono-Methyl azelate
85%, technical grade
Sinonimo/i:
mono-Methyl nonanedioate, Azelaic acid monomethyl ester, Monomethyl azelate
Scegli un formato
25 G
CHF 402.00
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 402.00
About This Item
Formula condensata:
HOOC(CH2)7COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
1775786
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
85%
Stato
(Liquid or Viscous Liquid or Semi-Solid to Solid)
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
159-160 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
22-24 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c1-14-10(13)8-6-4-2-3-5-7-9(11)12/h2-8H2,1H3,(H,11,12)
VVWPSAPZUZXYCM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Expansion of the ψ-oxidation system AlkBGTL of Pseudomonas putida GPo1 with AlkJ and AlkH results in exclusive mono-esterified dicarboxylic acid production in E. coli.: This study explores the expansion of the ψ-oxidation system in Pseudomonas putida, leading to the exclusive production of mono-esterified dicarboxylic acids, including mono-methyl azelate. This research highlights the potential for utilizing mono-methyl azelate in the biosynthesis of biodegradable polymers and other eco-friendly applications (van Nuland et al., 2017).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Azelaic acid 98%
Sigma-Aldrich
246379
Azelaic acid
Acido sebacico 99%
Sigma-Aldrich
283258
Acido sebacico
Suberic acid 98%
Sigma-Aldrich
S5200
Suberic acid
Nonanoic acid ≥97%
Sigma-Aldrich
N5502
Nonanoic acid