Documenti fondamentali
M47353
Sigma-Aldrich
mono-Methyl glutarate
95%
Sinonimo/i:
Monomethyl glutarate
Scegli un formato
5 G
CHF 48.90
25 G
CHF 232.00
CHF 48.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 48.90
25 G
CHF 232.00
About This Item
Formula condensata:
HOOC(CH2)3COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1762381
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 48.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
IBMRTYCHDPMBFN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Abrupt changes in the concentrations of five prostatic tumor-associated markers in serum after acute myocardial infarction.
D Hardeman et al.
Clinical chemistry, 38(4), 605-607 (1992-04-01)
Issan Zhang et al.
Cell death discovery, 4, 41-41 (2018-10-12)
Glioblastoma multiforme is one of the most aggressive brain tumors and current therapies with temozolomide or suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, vorinostat) show considerable limitations. SAHA is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor that can cause undesirable side effects due to the