Documenti
743518
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Beilstein:
1710125
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434-1.438
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
156 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
complies for IR spectroscopy
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Pimelic acid 98%
Sigma-Aldrich
P45001
Pimelic acid
Methyl oleate 99%
Sigma-Aldrich
311111
Methyl oleate
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)