Documenti fondamentali
242446
Sigma-Aldrich
Suberic acid monomethyl ester
97%
Sinonimo/i:
Monomethyl suberate
Scegli un formato
1 G
CHF 47.10
5 G
CHF 198.00
CHF 47.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 47.10
5 G
CHF 198.00
About This Item
Formula condensata:
HO2C(CH2)6CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 47.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17-19 °C (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The effects of suberic acid monomethyl ester (monomethyl suberate) on liver lactate metabolism was studied[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R Rognstad
Biomedica biochimica acta, 50(7), 921-930 (1991-01-01)
We have examined the effects of salicylate on fluxes of lactate metabolism in rat hepatocytes using a steady state model. Salicylate produces an uncoupling effect, an inhibition of gluconeogenesis, a marked activation of pyruvate dehydrogenase flux, and an inhibition of