Vai a
N5502
Nonanoic acid
≥97%
Sinonimo/i:
Acid C9, Pelargonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)7COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-931-2
Beilstein/REAXYS Number:
1752351
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
5.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97%
form
liquid
expl. lim.
9 %
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Qualitative and Quantitative Metabolite Comparison of Korean Traditional Alcoholic Beverages: Takju, Yakju, and Traditional-Soju.: Uses nonanoic acid to analyze and compare the metabolic profiles of traditional Korean alcoholic beverages, aiding in the preservation of cultural heritage and improving product quality (Tak et al., 2024).
  • In Vitro Evaluation of Essential Oils and Saturated Fatty Acids for Repellency against the Old-World Sand Fly, Phlebotomus papatasi (Scopoli) (Diptera: Psychodidae).: This research explores nonanoic acid′s potential as a natural repellent, contributing to the development of safer and more effective control measures against vector-borne diseases (Temeyer et al., 2024).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N29902W27843073982
Nonanoic acid &#8805;97%
Sigma-Aldrich
N5502
Nonanoic acid
Nonanoic acid 96%
Sigma-Aldrich
N29902
Nonanoic acid
Nonanoic acid natural, 98%, FG
Sigma-Aldrich
W278430
Nonanoic acid
Nonanoic acid analytical standard
Supelco
73982
Nonanoic acid
description
≥97%
description
96%
description
natural, 98%, FG
description
analytical standard
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid
assay
≥97%
assay
96%
assay
98%
assay
≥99.5% (GC)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codici di pericolo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)