Documenti fondamentali
911690
Sigma-Aldrich
C5 Lenalidomide
≥95%
Sinonimo/i:
3-(5-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, E3 ligase ligand, Ligand for PROTAC® research
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
ligand
C5 Lenalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=CC=C2C(CN(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=C1
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-8-1-2-9-7(5-8)6-16(13(9)19)10-3-4-11(17)15-12(10)18/h1-2,5,10H,3-4,6,14H2,(H,15,17,18)
WLUIQUZGNPAKRL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
C5 Lenalidomide is a derivative of the Cereblon (CRBN)-binding ligand lenalidomide, which possesses an amine at the C4 position. C5 Lenalidomide can be used to bind the CRBN E3 ubiquitin ligase in targeted protein degradation research or in the synthesis of protein degraders with a C5 exit vector. Learn more about proteolysis-targeting chimeras (PROTACs) and the building blocks to design them in our Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.