901516
Pomalidomide-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2-Aminoethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
InChI
1S/C17H18N4O6.ClH/c18-6-7-27-8-13(23)19-10-3-1-2-9-14(10)17(26)21(16(9)25)11-4-5-12(22)20-15(11)24;/h1-3,11H,4-8,18H2,(H,19,23)(H,20,22,24);1H
QADSMEPQGOSRMU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)