911739
C5 Lenalidomide-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2-Aminoethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)acetamide hydrochloride, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
C5 Lenalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C17H20N4O5.ClH/c18-5-6-26-9-15(23)19-11-1-2-12-10(7-11)8-21(17(12)25)13-3-4-14(22)20-16(13)24;/h1-2,7,13H,3-6,8-9,18H2,(H,19,23)(H,20,22,24);1H
HFNLILIRNUZSBG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.