Vai a
SML3041
CRBN-6-5-5-VHL
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CRBN-6-5-5-VHL, (2S,4R)-1-((2S)-2-(5-((5-((6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)hexyl)oxy)pentyl)oxy)pentanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, CRBN degrader, CRBN directed PROTAC, CRBN-VHL hetero-PROTAC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 351.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1420.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H69N7O10S
Numero CAS:
Peso molecolare:
972.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 351.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C=CC=C2C(N1C3C(NC(CC3)=O)=O)=O)NCCCCCCOCCCCCOCCCCC(N[C@H](C(N4[C@H](C(NCC5=CC=C(C=C5)C6=C(C)N=CS6)=O)C[C@@H](O)C4)=O)C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C51H69N7O10S/c1-33-44(69-32-54-33)35-20-18-34(19-21-35)30-53-46(62)40-29-36(59)31-57(40)50(66)45(51(2,3)4)55-41(60)17-8-13-28-68-27-12-7-11-26-67-25-10-6-5-9-24-52-38-16-14-15-37-43(38)49(65)58(48(37)64)39-22-23-42(61)56-47(39)63/h14-16,18-21,32,36,39-
InChI key
LIMCHOLAKDUZDS-XARBDFOFSA-N
Biochem/physiol Actions
CRBN-6-5-5-VHL is a cell-permeable and highly potent heterodimerizer comprising E3 ligases recruiting ligands, namely, pomalidomide and VH032-amine that efficiently knocks down Cereblon (CRBN). CRBN-6-5-5-VHL readily forms heteroternary complex and selectively induces CRBN ubiquitination and proteasomal degradation over VHL in a time- and dose-dependent fashion (0.001 to 1 μM). Higher concentrations (10 μM) causes the degradation of neo-substrates IKZF1 and IKZF3 with no effect on pVHL30 or pVHL19 levels.
cell-permeable and highly potent heterodimerizer comprising E3 ligases recruiting ligands, pomalidomide and VH032-amine that efficiently knocks down Cereblon (CRBN)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3324SML3323SML1896
UNC6852 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3324
UNC6852
MS9715 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3323
MS9715
VH298 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1896
VH298
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)