Currently, there are no salt forms of this compound available.
T144
(±)-Thalidomide
≥98%, powder
Sinonimo/i:
(±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Prodotti consigliati
ligand
thalidomide
Saggio
≥98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Colore
white
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Ideatore
Celgene
Stringa SMILE
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CRBN(51185) , CUL4A(8451) , DDB1(1642) , LITAF(9516) , RBX1(9978) , TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC-
해당 제품 salt form 이 어떻게 되나요?
1 answer-