Documenti
87560
Sigma-Aldrich
Isopropossido di titanio (IV)
≥97.0%
Sinonimo/i:
Ortotitanato di tetraisopropile
About This Item
Formula condensata:
Ti[OCH(CH3)2]4
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.22
Beilstein:
3679474
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
232 °C (lit.)
Punto di fusione
14-17 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Titanium(IV) isopropoxide is a Lewis acid catalyst used in organic reactions like Sharpless epoxidation.
Applicazioni
Nuovi ibridi di ossido di metallo/fosfonato sono stati prodotti a partire da isopropossido di titanio (IV) in un processo sol-gel a due fasi. Materiale di partenza per film sottili di titanato di bario-stronzio. Utilizzato per produrre titanosilicati porosi, come potenziali materiali di scambio ionico per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Usato nella formazione di un'eterosupermolecola costituita da un complesso accettore di elettroni di nanocristallito di TiO2 -viologeno di cui è stato dimostrato il trasferimento di elettroni indotto dalla luce.
Avvertenza
may discolor on storage
Altre note
Additive used in the Sharpless asymmetric epoxidation of allylic alcohols; Catalyst used for transesterifications with various alcohols under neutral conditions
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
R. Imwinkelried et al.
Organic Syntheses, 65, 230-230 (1987)
Catalyst design for alkene epoxidation by molecular analogues of heterogeneous titanium-silicalite catalysts
Sole DA, et al.
ACS Catalysis, 10, 4737-4750 (2020)
Alexander V Agafonov et al.
Polymers, 12(9) (2020-09-24)
Electrorheological elastomers based on polydimethylsiloxane filled with hydrated titanium dioxide with a particle size of 100-200 nm were obtained by polymerization of the elastomeric matrix, either in the presence, or in the absence, of an external electric field. The viscoelastic
Tadashi Kokubo et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 19(2), 695-702 (2007-07-11)
A rectangular specimen of polyethylene terephthalate (PET) was soaked in a titania solution composed of titanium isopropoxide, water, ethanol and nitric acid at 25 degrees C for 1 h. An amorphous titanium oxide was formed uniformly on the surface of
Henrique Antonio Mendonça Faria et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 260-268 (2015-08-08)
The structural and electronic properties of titanium oxide nanotubes (TiO2) have attracted considerable attention for the development of therapeutic devices and imaging probes for nanomedicine. However, the fluorescence response of TiO2 has typically been within ultraviolet spectrum. In this study