Documenti
377996
Sigma-Aldrich
Isopropossido di titanio (IV)
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ortotitanato di tetraisopropile
About This Item
Formula condensata:
Ti[OCH(CH3)2]4
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.22
Beilstein:
3679474
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
232 °C (lit.)
Punto di fusione
14-17 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Titanium(IV)isopropoxide is a high-purity, colorless to yellowish liquid with a pungentodor. It is a colorless to yellowish liquid with a pungent odor. This compoundis used in various applications such as producing high-quality titanium dioxidefilms on glass and in electronics to produce thin-film transistors. It is alsoused in the production of specialty polymers, ceramics, and in organicsynthesis.
Applicazioni
Nuovi ibridi di ossido di metallo/fosfonato sono stati prodotti a partire da isopropossido di titanio (IV) in un processo sol-gel a due fasi. Materiale di partenza per film sottili di titanato di bario-stronzio. Utilizzato per produrre titanosilicati porosi, come potenziali materiali di scambio ionico per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Usato nella formazione di un'eterosupermolecola costituita da un complesso accettore di elettroni di nanocristallito di TiO2 -viologeno di cui è stato dimostrato il trasferimento di elettroni indotto dalla luce.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Formation of TiO2 thin films by a modified sol-gel route and characterization of structural, optical and electrochromic properties
Fatma Pinar Gokdemir, et al.
Advanced Materials Letters, 5, 367-371 (2014)
Manas K Panda et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(9), 2428-2440 (2010-02-18)
Controlled oxidation of organic sulfides to sulfoxides under ambient conditions has been achieved by a series of titanium isopropoxide complexes that use environmentally benign H(2)O(2) as a primary oxidant. Specifically, the [N,N'-bis(2-oxo-3-R(1)-5-R(2)-phenylmethyl)-N,N'-bis(methylene-R(3))-ethylenediamine]Ti(O(i)Pr)(2) [R(1) = t-Bu, R(2) = Me, R(3) =
Tadashi Kokubo et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 19(2), 695-702 (2007-07-11)
A rectangular specimen of polyethylene terephthalate (PET) was soaked in a titania solution composed of titanium isopropoxide, water, ethanol and nitric acid at 25 degrees C for 1 h. An amorphous titanium oxide was formed uniformly on the surface of
Henrique Antonio Mendonça Faria et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 260-268 (2015-08-08)
The structural and electronic properties of titanium oxide nanotubes (TiO2) have attracted considerable attention for the development of therapeutic devices and imaging probes for nanomedicine. However, the fluorescence response of TiO2 has typically been within ultraviolet spectrum. In this study
Yann Sarazin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (2)(2), 340-350 (2005-12-21)
The reactions of the bulky amino-bis(phenol) ligand Me(2)NCH(2)CH(2)N[CH(2)-3,5-Bu(t)(2)-C(6)H(2)OH-2](2)(1-H(2)) with Zn[N(SiMe(3))(2)](2)(4), [Mg[N(SiMe(3))(2)](2)](2)(5) and Ca[N(SiMe(3))(2)](2)(THF)(2)(6) yield the complexes 1-Zn, 1-Mg and 1-Ca in good yields. The X-ray structure of 1-Ca showed the complex to be dimeric, with calcium in a distorted octahedral
Articoli
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Vedi tutto