339237
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Propan-2-ol propan-2-olate zirconium(4+), Zirconium (2-propanol)tetrakis(2-propanolato)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
Stringa SMILE
CC(C)O.CC(C)O[Zr](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C3H8O.4C3H7O.Zr/c5*1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;4*3H,1-2H3;/q;4*-1;+4
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3