Documenti
8.21895
Sigma-Aldrich
Isopropossido di titanio (IV)
Technipur®, for synthesis
Sinonimo/i:
Ortotitanato di tetraisopropile
About This Item
Formula condensata:
Ti[OCH(CH3)2]4
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.22
Beilstein:
3679474
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
232 °C (lit.)
Punto di fusione
14-17 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tetraisopropyl Orthotitanate (Titanium Isopropoxide), the alkoxide of Ti(IV), is a widely used precursor of titanium oxide (TiO2) to form thin films, powders, nanomaterials and coatings. It is also employed as a starting material to prepare porous titanosilicates and ion-exchange materials. Tetraisopropyl Orthotitanate is also a material of interest for electronic coating applications.
Nuovi ibridi di ossido di metallo/fosfonato sono stati prodotti a partire da isopropossido di titanio (IV) in un processo sol-gel a due fasi. Materiale di partenza per film sottili di titanato di bario-stronzio. Utilizzato per produrre titanosilicati porosi, come potenziali materiali di scambio ionico per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Usato nella formazione di un'eterosupermolecola costituita da un complesso accettore di elettroni di nanocristallito di TiO2 -viologeno di cui è stato dimostrato il trasferimento di elettroni indotto dalla luce.
Note legali
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Titanium isopropoxide as a precursor for atomic layer deposition: characterization of titanium dioxide growth process
Aarik J, et al.
Applied Surface Science, 161(3-4), 385-395 (2000)
Synthesis of TiO2 nanoparticles by hydrolysis and peptization of titanium isopropoxide solution
Mahshid S, et al.
Journal of Materials Processing Technology, 189(1-3), 296-300 (2007)
TiO2 optical coating layers for self-cleaning applications
Euvananont C, et al.
Ceramics International, 34(4), 1067-1071 (2008)
Titanosilicate Beads with Hierarchical Porosity: Synthesis and Application as Epoxidation Catalysts
Lin K, et al.
Chemistry?A European Journal , 16(45), 13509-13518 (2010)
Titanosilicates in cation adsorption and cation exchange ? A review
Oleksiienko O, et al.
Chemical Engineering Journal, 317(1), 570-585 (2017)