217255
Potassio sodio tartrato
ACS reagent, 99%
Sinonimo/i:
Acido L(+)-tartarico, Sale di Rochelle, Sale di Segnette
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
Saggio
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.5
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.