Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
205273
Sigma-Aldrich
Isopropossido di titanio (IV)
97%
Sinonimo/i:
TTIP, Ortotitanato di tetraisopropile
About This Item
Formula condensata:
Ti[OCH(CH3)2]4
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.22
Beilstein:
3679474
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
232 °C (lit.)
Punto di fusione
14-17 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L'isopropossido di titanio(IV) è un composto di coordinazione a base di titanio, comunemente usato nella reazione di epossidazione di Sharpless asimmetrica di alcoli allilici. È anche usato come catalizzatore nella reazione di Kulinkovich per la sintesi di ciclopropani.
Applicazioni
Comunemente utilizzato come precursore per la preparazione del biossido di titanio (TiO2)
Nuovi ibridi di ossido di metallo/fosfonato sono stati prodotti a partire da isopropossido di titanio (IV) in un processo sol-gel a due fasi. Materiale di partenza per film sottili di titanato di bario-stronzio. Utilizzato per produrre titanosilicati porosi, come potenziali materiali di scambio ionico per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Usato nella formazione di un'eterosupermolecola costituita da un complesso accettore di elettroni di nanocristallito di TiO2 -viologeno di cui è stato dimostrato il trasferimento di elettroni indotto dalla luce.
Confezionamento
Il flacone da 25 mL Sure/Seal è specificato monouso. Ripetute perforazioni potrebbero causare una riduzione delle prestazioni del prodotto.
Note legali
Prodotto da Dorf Ketal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
J A Darr et al.
IEE proceedings. Nanobiotechnology, 152(3), 109-111 (2006-01-31)
Surfactant-coated amorphous titania nanospheres have been synthesised using templating 'water-in-supercritical carbon dioxide' emulsion droplets; the process represents a clean and controlled method for the manufacture of high-purity nanoparticles.
Asymmetric epoxidation of allylic alcohols: the Katsuki-Sharpless epoxidation reaction
Katsuki T and Martin V
Organic Reactions, 48(3), 1-299 (2004)
Al-Jufairi, N.
Materials Science Forum, 517, 165-172 (2006)
Titanium (IV) isopropoxide-catalyzed formation of 1-substituted cyclopropanols in the reaction of ethylmagnesium bromide with methyl alkanecarboxylates
Kulinkovich OG, et al.
Synthesis, 3, 234-234 (1991)
Ethers, Epoxides, and Sulfides
Organic Chemistry (2008)
Articoli
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.