Documenti
757926
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N(Cl)CD213CD2OH
Peso molecolare:
144.64
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+5
WGK 1