Documenti fondamentali
615544
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1,1,2,2-d4
≥98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HOCD2CD2N(CH3)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
302-305 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Cl-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
SGMZJAMFUVOLNK-HGFPCDIYSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Dimerization of a metal complex through thermally induced single-crystal-to-single-crystal transformation or mechanochemical reaction.
Jie Sun et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(31), 7061-7064 (2011-06-24)