Documenti fondamentali
W6497
D-Glucose-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Dextrose-6,6-d2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D2H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Grado
cGMP
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)