738778
L-Lactic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Hydroxypropionic acid-1-13C, Sarcolactic acid-1-13C
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Stato
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?