916838
D-Lactic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity)
Forma fisica
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1