Documenti
606014
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HO213C13CH=13CH13CO2H
Peso molecolare:
120.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
299-300 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1,3+1,4+1
VZCYOOQTPOCHFL-BHBLSLFXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fumaric acid ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
47910
Fumaric acid
Alex Gomez-Gomez et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 164, 382-394 (2018-11-23)
Due to its high sensitivity and specificity, liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) could be considered as the gold-standard in targeted metabolomics. Although LC-MS/MS allows for the direct detection of a large number of molecules, the proper quantification of highly