Documenti
676144
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-3-13C solution
45-55% in H2O, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
D-Lactic -3-13C acid sodium salt solution
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH(OH)CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Descrizione
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Concentrazione
45-55% in H2O
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3][C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1/i1+1;
NGSFWBMYFKHRBD-MDBPNCOTSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3