L6661
Lactic acid
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Saggio
88.0-92.0%
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
P. eboll.
122 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.001%
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.