Documenti fondamentali
616567
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-3,3,3-d3 solution
85 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Formula condensata:
CD3CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Descrizione
Packaged as gram of solution
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Concentrazione
85 % (w/w) in H2O
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
JVTAAEKCZFNVCJ-VGCLAIIRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)