Documenti fondamentali
728071
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-proline
≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-Formyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.14
Beilstein:
472437
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder
Composizione
carbon, 49.3-51.3%
nitrogen, 9.4-10.1%
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-4-7-3-1-2-5(7)6(9)10/h4-5H,1-3H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
DHDRGOURKDLAOT-YFKPBYRVSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bifunctional Organocatalysis with N-Formyl-L-Proline
Wei, S., et al.
Synlett, 5, 707-711 (2010)