Vai a
T1503
Trizma® base
≥99.9% (titration), crystalline, primary standard, aminopeptidase substrate
Trizma® Base
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Trizma® base, Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Quality Segment
description
aminopeptidase substrate
assay
≥99.9% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
ELISA: suitable, protein extraction: suitable
color
white
pH
10.5-12
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C, ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C, water: soluble (678 g/l at 20 °C)
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
suitability
suitable for Western blot, suitable for electrophoresis
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Il tris(idrossimetil)amminometano, comunemente noto come trometamolo, Tris base o Trizma® base riveste un ruolo chiave in numerose applicazioni di biologia come tampone biologico. Il Trizma base viene comunemente impiegato nella formulazione di tamponi quali il Tris-acetato-EDTA (TAE) o il tris-borato-EDTA (TBE), vista la sua pKa di 8,1 che lo rende utile a mantenere il pH tra 7 e 9, un intervallo fisiologico per la maggior parte degli organismi viventi. I ricercatori, tuttavia, devono prestare attenzione quando utilizzano il Tris negli studi sulle proteine, giacché esso, per quanto utile, potrebbe interferire con l′attività di alcuni enzimi.
Il Tris base può essere utilizzato come standard nelle titolazioni acido-base, come tampone a sé o come componente di formulazioni tampone, come, tra le altre, il tampone Tris-EDTA (TE), il tampone TAE o il tampone TBE. Il Tris base mostra purezza elevata, stabilità cruciale e una natura relativamente non igroscopica, il che ne fa una soluzione affidabile per gli ambienti di laboratorio. In questi contesti, è indispensabile per la preparazione di tamponi compatibili con i fluidi biologici, fungendo da soluzione standard di calibrazione del pH. È di aiuto in svariate procedure quali il saggio della lattato deidrogenasi, l′ibridazione in situ e l′estrazione delle proteine dalle cellule. La sua versatilità è apprezzata anche nei laboratori di colture cellulari, biochimica e biologia molecolare, ambiti in cui risulta utile in studi che interessano la permeabilità delle membrane cellulari e la preparazione di tamponi.
Application
Trizma® base è stato usato:
  • come componente del tampone H (tampone per la dissociazione cellulare)
  • per il lavaggio e la saturazione dei pozzetti nel saggio immunoenzimatico ELISA a doppio sandwich[1]
  • come tampone del test per la ricostituzione di campioni proteici estratti ed essiccati[2]
  • per la preparazione del tampone Tris-HCl utilizzato per stabilizzare le proteine
  • come tampone di estrazione del carotenoide dai tuberi
  • come componente del tampone del campione nell′estrazione delle proteine per Western blotting[3]
  • come componente del tampone del campione per l′elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecil solfato (SDS-PAGE)
  • per la preparazione del fluido corporeo simulato (SBF) per il saggio sul riassorbimento del fosfato di calcio (CaP)
  • come tampone per la deposizione della polidopamina (PDA) su un substrato di acciaio inossidabile
Features and Benefits
  • Tampone efficace nell′intervallo di pH 7-9 (25 °C), con una pKa di 8,1 (25 °C)
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
  • Può essere impiegato in attività di ricerca in biologia cellulare e in biochimica
Packaging
The DRYPOUR® packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR® packaging:
  • The current DRYPOUR® packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR® packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek® liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
Other Notes
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Legal Information
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T6066T466193362
Trizma® base Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T1503
Trizma® base
Trizma® base BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Sigma-Aldrich
T6066
Trizma® base
Trizma® base ≥99.9% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T4661
Trizma® base
Trizma® base BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T)
Sigma-Aldrich
93362
Trizma® base
technique(s)
ELISA: suitable, protein extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.8% (T)
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
application(s)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
solubility
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C, water: soluble (678 g/l at 20 °C), ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C
solubility
water: soluble (666 mg/ml, yielding a clear colorless solution)
solubility
water: soluble (400 g plus 600 mL of water)
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Can you dry this material? (sort of like KHP). Or is it better just to buy another bottle.
    1 answer
    1. This product has been dried during the production process. The quality of the material following multiple drying cycles has not been investigated. To assure optimum quality, the purchase of fresh product is recommended. The current drying conditions are as follows:
      Jacket temperature - 65 °C
      Product optimum temperature - 33 - 38°C
      Drying time under continuous mixing - 3 to 6 hours
      End point loss on drying <0.2%
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this product explosive in nature?
    1 answer
    1. As per the SDS of T1503: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/t1503?userType=anonymous, no GHS pictogram for explosive materials has been listed in Section 2, indicating it is not explosive in nature.
      Helpful?
  5. How can I use T1503 to make a Trizma® buffered solution?
    1 answer
    1. Trizma base may be used directly in preparing a buffer by adjusting the pH with a 0.1 to 1.0 M HCl or blended with Trizma hydrochloride.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What type of electrode should I use to measure the pH of Trizma® base T1503?
    1 answer
    1. We recommend the use of glass-calomel electrodes for use with Trizma base solutions through a pH range of 0-12 and a temperature range of -5 °C to 80 °C. Silver/silver chloride reference electrodes are not recommended for use with Trizma solutions that contain proteins.
      Helpful?
  8. Can Product T1503, Trizma® base be used as a standard?
    1 answer
    1. Trizma base meets the requirements for a primary basimetric standard.
      Helpful?
  9. What is the pH of Trizma® base, T1503?
    1 answer
    1. The pH of a 0.1 M aqueous solution of Trizma base will have a pH of approximately 10.4.
      Helpful?
  10. Can I autoclave solutions that contain Product T1503, Trizma® base?
    1 answer
    1. Yes, Trizma buffered solutions may be autoclaved.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review