Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
L4509
Sigma-Aldrich
Sodio dodecil solfato
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
Beilstein:
3599286
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
eCl@ss:
39093306
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
powder
PM
micellar avg mol wt 18,000
Numero d'aggregazione
62
Impurezze
<2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Temp. transizione
cloud point >100 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
0.425 g/cm3
Cationi in tracce
Na: 7.0-9.0%
HLB
40
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il sodio dodecilsolfato (SDS), o laurilsolfato di sodio, è universalmente riconosciuto come un tensioattivo anionico appartenente, all′interno dei composti organici, alla classe degli organosolfati. La sua efficacia come detergente si manifesta in condizioni non ioniche così come in condizioni anioniche. L′SDS svolge un ruolo chiave come denaturante di proteine, favorendo la solubilizzazione e la denaturazione delle proteine in procedure quali l′estrazione di proteine e la SDS-PAGE. Il suo contributo significativo nella separazione elettroforetica di proteine e lipidi lo rende indispensabile nell′esame di queste molecole in diversi esperimenti in ambito biologico. In conclusione, il dodecilsolfato di sodio si rivela uno strumento indispensabile nello studio delle molecole biologiche nel contesto della ricerca biochimica e di biologia cellulare.
Applicazioni
Il sodio dodecilsolfato (SDS) è stato usato:
  • nella caratterizzazione di ceppi di Enterobacteriaceae sulla base della sensibilità a composti selettivi
  • per il trattamento della cute umana in vitro e in vivo per valutare il ruolo della localizzazione nucleare della proteina da shock termico da 27-kDa (HSP27) nella potenziale irritazione cutanea
  • nella decellularizzazione del tessuto della valvola cardiaca porcina
  • per trattare lo sperma nell′induzione in vitro della decondensazione degli spermatozoi.
Detersivo anionico
Azioni biochim/fisiol
Il sodio dodecilsolfato (SDS) contribuisce alla rapida disgregazione delle membrane biologiche. È usato abitualmente come uno dei principali componenti di diversi reagenti impiegati per la purificazione degli acidi nucleici. L′SDS può bloccare l′attività della RNasi e della desossiribonucleasi (DNasi).
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per la ricerca in ambito biochimico e in biologia cellulare
  • Composto chimico di purezza elevata idoneo per numerose applicazioni di ricerca.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A rapid and reliable alternative to ISO 21528-1: 2004 for detection of Enterobacteriaceae
Joosten H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 125(3), 344-346 (2008)
Resilient ribonucleases
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, 32-45 (1993)
Sub-Micellar Concentration of Sodium Dodecyl Sulphate Prevents Thermal Denaturation Induced Aggregation of Plant Lectin, Jacalin
Lavanya V, et al
The Protein Journal, 36(1), 17-27 (2017)
Induction of HSP27 nuclear immunoreactivity during stress is modulated by vitamin C
Boxman ILA, et al.
Experimental Dermatology, 11(6), 509-517 (2002)
Utility of light scatter in the morphological analysis of sperm
Zucker RM, et al.
Cytometry, 39-47 (1992)