Key Documents
71736
Sigma-Aldrich
Sodio dodecil solfato
BioUltra, for molecular biology, 10% in H2O
Sinonimo/i:
Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
Beilstein:
3599286
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
eCl@ss:
39093306
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
liquid
PM
288.38 g/mol
Concentrazione
10% in H2O
tecniche
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.0-6.5
Densità
1.01 g/mL at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.3
λ: 280 nm Amax: 0.2
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
La soluzione di sodio dodecil solfato è stata utilizzata:
  • nella preparazione del tampone di estrazione 2x
  • come componente del tampone di eluizione per l′immunoprecipitazione
  • nell′analisi con elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE) con SDS
Azioni biochim/fisiol
Il sodio dodecil solfato (SDS) o laurilsolfato è un detergente ionico che ha la capacità di disgregare le membrane biologiche. Riesce a bloccare l′attività della ribonucleasi (RNasi) e della desossiribonucleasi (DNasi). L′SDS è uno dei principali componenti di diversi reagenti impiegati per la purificazione degli acidi nucleici. È inoltre considerato un promotore della permeabilità nelle formulazioni orali.
Altre note
Nell′estrazione fenolica dell′RNA su ampia scala, promuove la dissociazione delle proteine dagli acidi nucleici durante l′estrazione dal materiale biologico.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Construction of FWPV Chimaeric MVA
Buttigieg K R and Skinner M A
Bio-protocol, 5(1) (2015)
Resilient Ribonucleases
RNA Methodologies (2010)
Dictyostelium cultivation, transfection, microscopy and fractionation
Hirst J, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
Porous nucleating agents for protein crystallization
Khurshid S, et al.
Nature Protocols, 9(7), 1621-1621 (2014)
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 125, 39-39 (1987)
Protocolli
TRI Reagent è un reagente che permette non solo di isolare l’RNA in un solo passaggio ma anche il DNA, l’RNA e le proteine dallo stesso campione. In questo protocollo si descrivono la preparazione dei campioni, l’estrazione dei diversi precipitati e la risoluzione dei problemi.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.