714844
4-(Dimethylamino)pyridine solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
DMAP solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.5 M in THF
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
Densità
0.884 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?