Documenti fondamentali
387649
Sigma-Aldrich
N,N-diisopropiletilammina
purified by redistillation, 99.5%
Sinonimo/i:
N-etildiisopropilammina, DIPEA, Etildiisopropilammina, ‘Base di Hünig’
Scegli un formato
100 ML
CHF 81.90
4 X 100 ML
CHF 283.00
1 L
CHF 393.00
CHF 81.90
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 81.90
4 X 100 ML
CHF 283.00
1 L
CHF 393.00
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 81.90
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
31 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.5%
Stato
liquid
Purificato mediante
redistillation
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
127 °C (lit.)
Punto di fusione
<−50 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
Densità
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La N,N-diisopropiletilammina è un′ammina alifatica stericamente ingombrata[1].
Applicazioni
La N,N-diisopropiletilammina può essere usata nei seguenti processi:
  • Come base organica nella sintesi degli indenopironi.[2]
  • Come attivatore dei complessi con ligandi chirali di tipo N, P con iridio che può essere utilizzato nell′idrogenazione di nitrili α,β-insaturi.[3]
  • Come base non nucleofila per la reazione di sostituzione.[4]
  • Come materiale di partenza nella preparazione di bis[1,2]ditiolo[1,4]tiazine e bis[1,2]ditiolopirroli.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Selective Syntheses of Bis [1, 2] dithiolo [1, 4] thiazines and Bis [1, 2] dithiolopyrroles from Hunig's Base.
Rees CW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2189-2196 (1998)
Asymmetric Hydrogenation of α, β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes.
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 126(33), 8812-8815 (2014)
Sequential Michael Addition and Enamine-Promoted Inverse Electron Demanding Diels-Alder Reaction upon 3-Vinyl-1,2,4-triazine Platforms.
Lorion M, et al.
Organic Letters (2015)
Enantioselective N-heterocyclic carbene-catalyzed synthesis of indenopyrones.
Chen KQ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry (2015)
Facile and Gram-scale Synthesis of Metal-free Catalysts: Toward Realistic Applications for Fuel Cells.
Kim OH, et al.
Scientific Reports, 5 (2015)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is your DIPEA purified by redistillation (item 387649) in a bottle with some type of sure seal?
    1 answer
    1. Yes, this product is purified by distillation and packaged in a Sure/Seal bottle.