Documenti fondamentali
630837
Sigma-Aldrich
2-Octyn-1-ol
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 38.20
CHF 38.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 38.20
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C≡COH
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Beilstein:
1744120
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 38.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4560 (lit.)
P. ebollizione
76-78 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCCC#CCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-5,8H2,1H3
TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
5-Hexyn-1-ol 96%
Sigma-Aldrich
302015
5-Hexyn-1-ol
3-Butyn-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
130850
3-Butyn-1-ol