Documenti fondamentali
447986
Sigma-Aldrich
3-Butyn-2-ol
97%
Sinonimo/i:
(RS)-1-Butyn-3-ol, (±)-3-Butyn-2-ol, (±)-But-1-yn-3-ol, 1-Butyn-3-ol, 1-Methyl-2-propyn-1-ol, 1-Methylpropargyl alcohol, 2-Hydroxy-3-butyne, 3-Methyl-1-propyn-3-ol
Scegli un formato
25 ML
CHF 159.00
100 ML
CHF 260.00
CHF 159.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 159.00
100 ML
CHF 260.00
About This Item
Formula condensata:
HC≡CCH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 159.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
Densità
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-react. G - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Calculation of the molecular ordering parameters of (?)-3-butyn-2-ol dissolved in an organic solution of poly (γ-benzyl-l-glutamate).
Lesot P, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(31), 5719-5724 (1997)
Lipase-catalyzed kinetic resolution of 3-butyn-2-ol.
Nakamura K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(24), 4429-4439 (1998)
Vibrational Circular Dichroism within the polarizable continuum model: a theoretical evidence of conformation effects and hydrogen bonding for (S)-(-)-3-butyn-2-ol in CCl4 solution.
Cappelli C, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(51), 12331-12339 (2002)
Articoli
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.