130850
3-Butyn-1-ol
97%
Sinonimo/i:
3-Butynol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
128.9 °C (lit.)
Punto di fusione
−63.6 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2
OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.