Documenti fondamentali
630829
Sigma-Aldrich
2-Hexyn-1-ol
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 54.60
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 54.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4536 (lit.)
P. ebollizione
66-67 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCC#CCO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-3,6H2,1H3
BTDWSZJDLLLTMI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shigeru Tamogami et al.
FEBS letters, 589(3), 390-395 (2015-01-13)
The medicinal herbal plant Achyranthes bidentata (A. bidentata) produces the sweet-odor ester - methyl (E)-2-hexenoate (1) as the major volatile in response to methyl jasmonate (MeJA). Here, we investigated the biosynthetic pathway of methyl (E)-2-hexenoate (1). The common plant precursor