127280
1-Octyn-3-ol
96%
Sinonimo/i:
(RS)-1-Octyn-3-ol, (±)-1-Octyn-3-ol, 1-Ethynyl-1-hexanol, 3-Hydroxyoct-1-yne
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
83 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC(O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3
VUGRNZHKYVHZSN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup